D1319
Anti-DAP Kinase 1
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DAPK, Anti-DAPK1, Anti-Death associated protein kinase 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~160 kDa
Reattività contro le specie
mouse (predicted), human, rat (predicted)
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using extracts of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAPK1(1612)
mouse ... Dapk1(69635)
rat ... Dapk1(306722)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato