Documenti fondamentali
CLS766127
Pyrex® pennyhead stopper
stopper joint: 27
Sinonimo/i:
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7660
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
Materiali
glass
Giunto
joint: stopper27
Produttore/marchio commerciale
Corning 7661-27
Descrizione generale
Ground zone length indicates its greatest diameter (mm).
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS766127-1EA
CLS766127-6EA4061831705034