Documenti fondamentali
CLS705812L
Pyrex® VISTA volumetric flask, class B
capacity 2000 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B
closure type Snap cap
Confezionamento
case of 4
Produttore/marchio commerciale
Corning 7058-1L
Corning 70581-2L
Capacità
2000 mL
Descrizione generale
These Pyrex VISTA Class B volumetric flasks have capacity tolerances that are twice those specified for Class A volumetric ware. The graduation line is sharp and permanent; large blue clock letters make inscriptions easy to read. Snap-caps are supplied with all sizes.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS705812L-4EA4061831703443
CLS705812L-1EA4061831703436