Z549517
Stopcock Adapter
straight PTFE stopcock, joint: ST/NS 14/20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
straight PTFE stopcock
Giunto
joint: ST/NS14/20
Categorie correlate
Descrizione generale
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z549517-1EA | 4061832117980 |