CLS6627
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (50.0 mL), non-sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 6627
Volume
(50.0 mL)
Descrizione generale
- Ideal for viscous, dense and volatile liquides
- Minimum increments printed on the syringe itself
- Accurately deliver selected dose
- Made from high quality polypropylene and polyethylene
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)