Documenti fondamentali
CLS4901
Corning® microvolume pipet tips
0.5-10 μL, universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 10,000 tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Intervallo di volume:
0.5-10 μL
Sterilità:
non-sterile
Caratteristiche:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Confezionamento:
case of 10,000
bag of 1000
Produttore/marchio commerciale:
Corning 4901
Materiali
natural tip
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Confezionamento
case of 10,000
bag of 1000
Produttore/marchio commerciale
Corning 4901
Intervallo di volume
0.5-10 μL
Compatibilità
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Descrizione generale
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)