Documenti fondamentali
CLS431340
Corning® vented caps for plastic Erlenmeyer cell culture flasks
70mm polypropylene cap, vented, for 3L Plastic Erlenmeyer Flask, sterile, 24/cs
Sinonimo/i:
Corning Erlenmeyer flasks, plastic Erlenmeyer flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
orange polypropylene cap (threaded cap)
polypropylene
Descrizione
for 3L erlenmeyer flasks
Sterilità
sterile
Caratteristiche
disposable
vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
Confezionamento
pack of 1
case of 24
Produttore/marchio commerciale
Corning 431340
Diam. collo
70 mm
Descrizione generale
  • Threaded cap
  • Vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma radiation
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS431340-1EA
CLS431340-24EA4061831708769