Documenti fondamentali
CLS430182
Corning® polystyrene graduated cylinder
sterile
Sinonimo/i:
burettes, glass burettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.13
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 430182
Volume
100 mL
Descrizione generale
Corning optically clear polystyrene graduated cylinders are designed for sterile, accurate dispensing of culture media or other biological fluids. A polyethylene dust cover is included.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS430182-50EA4061831708462