CLS4083
Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor
volume 50-300 μL
Sinonimo/i:
multi-channel pipettor
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Caratteristiche
8-channel
Produttore/marchio commerciale
Corning 4083
Volume
50-300 μL
Categorie correlate
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)