Documenti fondamentali
CLS4072
Corning® Lambda® plus single channel pipettor
volume 2-20 μL
Sinonimo/i:
single-channel pipettor
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Caratteristiche
autoclavable
single-channel
Produttore/marchio commerciale
Corning 4072
Campo di misura del volume
2-20 μL
Volume
20 μL
applicazioni
PFAS testing
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)