Documenti fondamentali
CLS402579
Corning® 120 mm center cap assembly for ProCulture® spinner flasks
with three 3/8" and one 1/4" tube fittings
Sinonimo/i:
Corning cap accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
Cap assembly for small biorecator with various fitting arrangements.
Note legali
CAB-O-SIL is a registered trademark of Cabot Corp.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)