CLS3897BC
Corning® 96 Well Microplate With Generic Barcode
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
V-bottom clear
polystyrene
polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pack of 10
case of 50
bag of 25 ×
Produttore/marchio commerciale
Corning 3897BC
Misura
96 well
Volume pozzetto
320 μL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)