CLS3884
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, (NBS), bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear bottom
flat bottom clear
white polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
(NBS)
Confezionamento
bag of 25
pkg of 25 inner package
Produttore/marchio commerciale
Corning 3884
Misura
96 wells
Prof. pozzetto
10.7 mm
Volume pozzetto
190 μL
Pozzetti
96 wells , half area
Volume d’esercizio
25-125 μL
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
NBS™ (non-binding surface)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)