CLS3697
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear wells
flat bottom clear
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
bag of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 3697
Misura
96 wells
Prof. pozzetto
10.7 mm
Volume pozzetto
190 μL
Volume di lavoro pozzetto
25-125 μL
Compatibilità
suitable for tissue
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate are ELISA Microplates with flat bottoms
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- TC-treated for optimal cell attachment
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumeric codes provide well identification
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)