Documenti fondamentali
CLS3833
Corning® CellBIND® 1536 well microplates
black, clear bottom, low base, smooth top, w/o lid, sterile
Sinonimo/i:
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
clear wells
polystyrene plate
square wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
black, clear bottom
Confezionamento
case of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 3833
Misura
1536 wells
Volume pozzetto
12.5 μL
Volume di lavoro pozzetto
1-8 μL
Colore
black
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Note legali
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)