CLS357486
Corning® Falcon® Battery for Pipet Controller (Set of 3),
Sinonimo/i:
Corning pipet accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 3 ea
Descrizione generale
Falcon Battery for Pipet Controller (Set of 3)
Applicazioni
Liquid Handling
Caratteristiche e vantaggi
Pipet controller accessory
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)