Documenti fondamentali
CLS356697
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Microplate
well size 384 wells, clear black wells
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiali:
clear black wells
Dimensione pozzetto:
384 wells
Tipo di binding:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caratteristiche:
lid: no
Materiali
clear black wells
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356697
Dimensione pozzetto
384 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)