CLS354461
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear wells
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354461
Dimensione pozzetto
96 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1