CLS356649
Corning® BioCoat™ Collagen I Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear black wells, lid
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear black wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356649
Misura
96 well
Dimensione pozzetto
96 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)