Documenti fondamentali
CLS354515
Corning® BioCoat Poly-L-Lysine Multiwell Plate
well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiali
flat bottom clear wells
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354515
Dimensione pozzetto
6 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)