Documenti fondamentali
CLS354444
Corning® BioCoat 6 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface PET pkg of 24 ea (2 packs )Tissue Culture (TC)-treated surface
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Nome del prodotto
Corning® BioCoat Collagen I Inserts, pore size 0.4 μm, PET, size 24 well
Materiali
PET
Confezionamento
pkg of 24 ea (2 packs )
Produttore/marchio commerciale
Corning 354444
Misura
24 well
Dimensione pori
0.4 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)