Documenti fondamentali
CLS3524
Piastre multipozzetto trattate con TC Corning® Costar®
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Materiali
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 100 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3524
Misura
24 wells
Volume pozzetto
3.4 mL
Volume di lavoro pozzetto
0.38-0.57 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli anelli sul coperchio impediscono la contaminazione crociata. Tutte le piastre hanno un′impronta uniforme e una modanatura che facilita l′impilamento. I pozzetti sono identificati con un codice alfanumerico. Polistirolo, se non altrimenti specificato.
Caratteristiche e vantaggi
  • Specially treated to promote optimalcell attachment.
  • Ensured sterility through gammairradiation.
  • Nonreversible lids with condensationrings to reduce contamination
  • Certified non-pyrogenic
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)