Documenti fondamentali
CLS339711L
Pyrex® graduated funnel, for 47 mm microfiltration assembly
capacity 1 L
Sinonimo/i:
pouring funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
Materiali
glass housing
Caratteristiche
graduation
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning
Capacità
1 L
Capacità imbuto
1000 mL
Diam. collo
33-41 mm
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)