CLS3328
Corning® CellSTACK® accessories
sterile, fill cap, female MPC coupling, 6.4 mm I.D. barbed fitting with male end cap, cap (fill)
Sinonimo/i:
Cellstack accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
cap (fill)
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 3328
Descrizione generale
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Note legali
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)