CLS3121200
Pyrex® large top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
5.8L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Caratteristiche
reusable
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 3121-200
Altezza
296 mm
Capacità
5.8 L
Diam. camera
115 mm
Diam. int. flangia
223.5 mm
Diam. piatto
190 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS3121200-1EA | 4061833875124 |