Z531448
Aldrich® Graham condenser
Overall H 400 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Disponibilità
not available in EU
Alt. complessiva
400 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)