CLS16864050
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 50 mm
Sinonimo/i:
storage vessel
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
wide-mouth bottle
Caratteristiche
cap
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1686-4050
Diam. del collo della bottiglia
~46 mm
Capacità
45 mL
diam. × alt.
40 mm × 50 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)