CLS1395250HTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 250 mL, with PBT high temperature caps
Sinonimo/i:
1395-250HTC, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap
graduations 50 ‑ 200 mL graduation intervals: 50 mL approx
wide mouth
Confezionamento
case of 10 ea
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1395-250HTC
Alt. bottiglia × diam. est.
138 mm × 70 mm , approx
Capacità
250 mL
Raccordi
GL 45 thread
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)