Documenti fondamentali
CLS139545HTR
Pouring ring for Corning® media storage bottles
red, For high temps, ETFE, GL 45
Sinonimo/i:
storage vessel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
ETFE
Produttore/marchio commerciale
Corning 1395-45HTR
Colore
red
Raccordi
GL 45
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)