Documenti fondamentali
JTC-27
94042255, rat liver, Epithelial-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
JTC-27, 94042255
Origine biologica
rat liver
Confezionamento
tube of 5 μg 94042255-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94042255-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal No52
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat hepatoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a rat ascites hepatoma.
Applicazioni
Drug metabolism assays, hepatocyte studies, toxicological studies.
Terreno di coltura
DM-160 AU + 2mM Glutamine + 2% Foetal Bovine Serum (FBS) (10% for initial cell attachment after thawing).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 i.e. seeding at 1x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)