Documenti fondamentali
50-11-10
94020814, Reactivity: Anti-CD5, Human
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
NS1
Reattività
Anti-CD5, Human
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1, kappa
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against the human T cell marker CD5.
Immunogeno
Lymphoma cells
Applicazioni
T cell marker
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells do not cryopreserve well. Always make sure cells are greater than 85% viable at time of freezing
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)