AR42J
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93100618, rat pancreas, Pancreas cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat pancreas
Confezionamento
tube of 5 μg 93100618-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93100618-1VL
Modalità di accrescimento
Semi-adherent aggregates
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Pancreas cells
Prodotti
Amylase and exocrine enzymes
Recettori
Gastrin/CCKB, Epidermal growth factor (EGF), Somatostatin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)