Key Documents
WIL2.NS.6TG
93031001, human spleen, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
WIL2.NS.6TG, 93031001
Origine biologica
human spleen
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian B lymphocyte
Descrizione della linea cellulare
A non Ig-secreting, HAT sensitive, 6-thioguanine resistant, human B lymphocyte. Derived from the parent line WIL2.NS (Sigma Catalogue number. 90112121).
Applicazioni
Immortalising antigen-stimulated human B-lymphocytes by somatic hybridisation
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 5x1,000-5x10,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.