Documenti fondamentali
V79-4
93010723, hamster lung, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
V79-4, 93010723
Origine biologica
hamster lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 22
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Hamster Chinese lung
Descrizione della linea cellulare
Derived from the lung tissue of a male Chinese hamster. The cells exhibit a high plating efficiency and a doubling time of 12-14 hours. Originally used in the discovery of X-ray induced damage and recovery in mammalian cells. This is a clone of cell line V79 (Sigma Catalogue number. 86041102).
Applicazioni
Mutagenesis and mammalian cell genetic studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:6 to 1:14 i.e. seeding at 3x10,000-1x100,000 cells/cm2; 5% CO2; 37°C using 0.25% trypsin/EDTA.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)