C-14002
Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK)
Adult, single donor, 1 million cells per pellet
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human epidermis (adult)
Confezionamento
pkg of 1,000,000 cells
Morfologia
(epidermal)
applicazioni
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Stato fisico
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Primary human keratinocytes and serum-free keratinocyte growth media for the feeder cell-free in vitro cultivation of epidermal keratinocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.