HMVII
92042701, human vagina, Epithelial
Sinonimo/i:
HMV-2 Cells, Human Melanoma Vagina-II Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HMVII, 92042701
Origine biologica
human vagina
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Melanin
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human vaginal maligant melanoma
Descrizione della linea cellulare
Established from a vaginal malignant melanoma of a 65 year-old female with blood type B. Cells produce melanin and can support the replication of influenza C virus.
Applicazioni
Replication of influenza C virus
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 8,14
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,17
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 8,14
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,17
Terreno di coltura
Ham′s F10 or RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10-20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)