Documenti fondamentali
GAD-1
Reactivity: Anti-Glutamic acid decarboxylase, 92020601
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reattività
Anti-Glutamic acid decarboxylase
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against glutamic acid decarboxylase from chickens, mice, rats, rabbits, cats and macaque monkeys.
Immunogeno
Glutamic acid decarboxylase
Terreno di coltura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 2-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)