CCD-32Lu
90110517, human lung, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CCD-32Lu, 90110517
Origine biologica
human lung
Confezionamento
tube of 5 μg 90110517-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110517-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 46, Diploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian lung
Descrizione della linea cellulare
Derived from a lung explant of a 1 month old Caucasian male with congenital heart disease.
Applicazioni
Ageing studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)