Documenti fondamentali
FER
90031401, feline embryo, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
FER, 90031401
Origine biologica
feline embryo
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Feline endogenous retrovirus (RD 114)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Cat Domestic embryo fibroblast
Descrizione della linea cellulare
The cell line produces feline endogenous retrovirus (RD 114). The cells should be handled under laboratory containment level 2.
Applicazioni
Virus studies: feline endogenous retrovirus (RD 114)
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)