1BR.3.GN
90020509, human skin, Fibroblast
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
1BR.3.GN, 90020509
Origine biologica
human skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human skin fibroblast, transformed
Descrizione della linea cellulare
Derived from a normal fibroblast (1BR3 Sigma Catalogue number. 90011801) transformed with the plasmids pSV3gpt and pSV3neo. The cells were selected for pSV2neo only.The genetic identity of 1BR3 (90011801), 1BR.3.G (90020507), 1BR.3.GN (90020508), and 1BR.3.N (90020509) has been confirmed by STR profiling at ECACC.
Applicazioni
DNA repair and cell growth studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)