UT-1
87100701, hamster ovary, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
UT-1, 87100701
Origine biologica
hamster ovary
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 22
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Hamster Chinese ovary
Descrizione della linea cellulare
Derived from parent line CHO-K1. Cells were exposed to increasing concentrations of compactin over 8 months. During this exposure the level of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase synthesis increased 500-fold. The enzyme controls cholesterol synthesis.
Applicazioni
Enzymatic studies
Terreno di coltura
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)