Documenti fondamentali
ATC-10 (Aedes aegypti)
87091801, mosquito larvae, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
ATC-10 (Aedes aegypti), 87091801
Origine biologica
mosquito larvae
Modalità di accrescimento
Adherent aggregates
Cariotipo
2n = 6
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mosquito larvae
Descrizione della linea cellulare
Derived from pooled newly hatched Aedes aegypti larvae. The cells are susceptible to a range of arboviruses.
Applicazioni
Virus studies: Arboviruses
Terreno di coltura
Mitsuhashi and Maramorosch Insect Medium (pH 7.0) + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5 x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin for 5 mins only 28°C. After quenching the trypsin with fresh mediumdislodge the cells by gentle scraping.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)