Documenti fondamentali
RPMI 6666
87081807, human blood, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human blood
Modalità di accrescimento:
Suspension
Cariotipo:
2n = 46
Morfologia:
Lymphoblast
Prodotti:
Immunoglobulin
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
RPMI 6666, 87081807
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Immunoglobulin
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian lymphoblast, Hodgkins disease
Descrizione della linea cellulare
Derived from a 29 year old male Caucasian with Hodgkin′s disease. One of a large series of permanent lines from leukocytes in the peripheral blood of donors with and without malignancies. Has cell-associated EBV and produces immunoglobulins. This cell line was initially thought to have been derived from Hodgkin lymphoma, but is now known to be an EBV-positive B-lymphoblastoid cell line.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)