V79-HG04
87020406, hamster lung, Fibroblast-like
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
V79-HG04, 87020406
Origine biologica
hamster lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Aneuploid
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Hamster Chinese embyro lung fibroblast transformed
Descrizione della linea cellulare
A spontaneously transformed cell line of a primary culture derived from embryonic lung fibroblasts of a Chinese hamster. Thioguanine resistant, HAT sensitive, high cloning efficiency in soft agar and used for HPRT- genotyping selection in HAT.
Applicazioni
Cell fusion studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)