HFFF2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
human prostate (fetal)
Confezionamento
tube of 5 μg 86031405-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86031405-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian foetal foreskin fibroblast
Descrizione della linea cellulare
Derived from a 14-18 week old human foetus. The cells support growth of CMV and HSV. This cell line has a finite life span.
Applicazioni
Virus studies: CMV and HSV
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)