Documenti fondamentali
208F
85103116, rat embryo, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
208F, 85103116
Origine biologica
rat embryo
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Fischer fibroblast
Descrizione della linea cellulare
Derived from a subclone of a BUdR-resistant strain of a Fischer rat fibroblast 3T3-like line RAT-1. The line is suitable for transformation and TGF (SGF) assays as an indicator cell line.
Applicazioni
Transformation studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1% Vitamins + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)