F9
85061803, mouse embryo, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
F9, 85061803
Origine biologica
mouse embryo
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse 129 embryo teratocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from testicular carcinoma. F9 undergo very limited differentiation under normal conditions but can be induced to differentiate into parietal endoderm in the presence of retinoic acid and dibutyryl cAMP.
Applicazioni
Differentiation studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10-15% Foetal Bovine Serum (FBS). Pre-soak flasks in 0.1% gelatin for over 2 hours and wash with PBS.
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2, 37°C. Upon resuscitation, cells shed large quantities of debris, leave for 2 days before subculture. Please note: Culture v
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)