Myb2-7
84110801, Reactivity: Anti-myb gene products, avian
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reattività
Anti-myb gene products, avian
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1, kappa
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody recognises an antigen on the primary structure of bp37v-myb and cross reacts with v-myb gene product of 45kDa and c-myb gene product of 75kDa. The antibody recognises E26 oncogene product p135gag-myb-ets.
Immunogeno
The bacterially expressed fusion protein, bp37v-myb
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)