11-4
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Sinonimo/i:
11-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human cervix
Confezionamento
tube of 5 μg 11033102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11033102-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)