BRIN-BG7
10020902, rat pancreas (islets), Epitheloid
Sinonimo/i:
BRIN
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BRIN-BG7, from rat pancreas(islets), 10020902
Origine biologica
rat pancreas (islets)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal chromosome number 66 up to passage 50
Morfologia
Epitheloid
Prodotti
BRIN-BG7 is a stable, glucose-responsive insulin secreting beta cell line expressing insulin, glucokinase and IAPP as detected by immunocytochemistry. BRIN-BG7 cells express the GLUT2 glucose transporter.
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
Profilo DNA
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)